Bicyna 99+% do elektroforezy
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
J67087.14
J67087.22
J67087.14EA
709
PLN
J67087.14
J67087.22
Bicyna 99+% do elektroforezy
Bicyna
Purity: 99+%
CAS No.: 150-25-4
Molecular Formula: C6H13NO4
Formula Weight: 163.17
Physical Form: Powder
Appearance: White
Melting Point: ca 191° dec.
Beilstein Reference: 1769362
MDL No.: MFCD00004295
Formuła:
C₆H₁₃NO₄ Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00004295 Numer CAS: 150-25-4 Numer WE (dawny EINECS): 205-755-1 Klasyfikacja Merck : 14,1201 |