Florfenicol 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Purity: 98%
CAS No.: 73231-34-2
Molecular Formula: C12H14Cl2FNO4S
Formula Weight: 358.21
Flash Point:
Applications: A bacteriostatic antibiotic similar to chloramphenicol which inhibits bacterial protein synthesis
Formuła:
C₁₂H₁₄Cl₂FNO₄S Temp. Wrzenia: 618 °C Temp. topnienia: 152…156 °C Temp. Zapłonu: >110 °C (230 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00864834 Numer CAS: 73231-34-2 Klasyfikacja Merck : 14,4109 |