2-merkaptoetanol 98+% do elektroforezy
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Purity: 98+%
CAS No.: 60-24-2
Molecular Formula: C2H6OS
Formula Weight: 78.13
Flash Point: 73°(163°F)
Physical Form: Liquid
Density: 1.114
Sensitivity: Air Sensitive; Hygroscopic
Appearance: Colourless
Odour: Unpleasant
Melting Point: -100°
Boiling Point: 156-158°
Beilstein Reference: 773648
UN No.: UN2966
MDL No.: MFCD00004890
Formuła:
HSCH₂CH₂OH Temp. Wrzenia: 156…158 °C Temp. topnienia: –100 °C Gęstość: 1,114 Temp. Zapłonu: 73 °C (163 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00004890 Numer CAS: 60-24-2 Numer WE (dawny EINECS): 200-464-6 Jednostka: 2966 ADR: 6.1,II Klasyfikacja Merck : 14,5869 |