bisakrylamid 99+% for electrophoresis
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
Bis (N,N'-methylenebisacrylamide), N,N-Methylenebisacrylamide, N,N'-Methylenediacrylamide, N,N’-Methylenebisacrylamide, N,N'-Methylenebisacrylamide, BIS
Purity: 99+%
CAS No.: 110-26-9
Molecular Formula: C7H10N2O2
Formula Weight: 154.17
Physical Form: Powder
Density: 1.235
Sensitivity: Air and Light Sensitive
Appearance: White
Melting Point:
Formuła:
(H₂C=CHCONH)₂CH₂ MW: 154.17 g/mol Temp. Wrzenia: 125 Temp. topnienia: >300 °C Gęstość: 1.235 Temp. Zapłonu: 138 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00008625 Numer CAS: 110-26-9 Numer WE (dawny EINECS): 203-750-9 |