Drukuj
Peroksodisiarczan(VI) dipotasu 99.0% for electrophoresis
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Nadtlenodisiarczan(VI) dipotasu
J66672.14 J66672.22
J66672.14EA 332 PLN
J66672.14 J66672.22
Peroksodisiarczan(VI) dipotasu 99.0% for electrophoresis
Peroksodisiarczan(VI) dipotasu
Purity: 99.0% CAS No.: 7727-21-1 Molecular Formula: K2S2O8 Formula Weight: 270.31 Physical Form: Crystalline Density: 2.477 Appearance: White Odour: Odourless Melting Point: 100° dec. UN No.: UN1492 MDL No.: MFCD00011386
Formuła: K₂S₂O₈
MW: 270.32 g/mol
Temp. topnienia: 100 °C (temp. rozkładu)
Gęstość: 2.477
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011386
Numer CAS: 7727-21-1
Numer WE (dawny EINECS): 231-781-8
Jednostka: 1492
ADR: 5.1 III
Klasyfikacja Merck : 14,7656