Drukuj
kwas giberelinowy 90% A4+A7
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim: GA3, Gibberellin A3, (3S,3aS,4S,4aS,6S,8aR,8bR,11S)-6,11-Dihydroxy-3-methyl-12-methylene-2-oxo-4a,6-ethano-3,8b-prop-1-enoperhydroindeno[1,2-b]furan-4-carboxylic acid
J66661.03 J66661.06
J66661.03EA 1060 PLN
J66661.03 J66661.06
kwas giberelinowy 90% A4+A7
kwas giberelinowy
Purity: 90%
Storage Temperature: −30 to −10 °C
Flash Point: >110 °C
Physical Form: Powder
Boiling Point: 582°
Solubility: Soluble in methanol, ethanol, or acetone. Also soluble in dilute solutions of sodium bicarbonate or sodium acetate
Formuła: C₁₉H₂₂O₆
MW: 346.38 g/mol
Temp. Wrzenia: 582 °C
Temp. topnienia: 234
Temp. Zapłonu: >110 °C(230 °F)
Temperatura przechowywania: Zamra·arka
Numer MDL: MFCD00079329
Numer CAS: 77-06-5
Klasyfikacja Merck : 13,04430