Drukuj
Apramycin sulphate
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
J66616.03 J66616.09
J66616.03EA 516 PLN
J66616.03 J66616.09
Apramycin sulphate
Apramycin sulphate
Apramycin sulfate binds to the deep groove of RNA and effectively inhibits ribosomal translocation prohibiting protein synthesis.
  • Pale yellow powder
Soluble in water at 25mg/ml
Formuła: C₂₁H₄₁N₅O₁₁·H₂SO₄
Temp. Wrzenia: 823 °C
Temp. topnienia: 168 °C
Temp. Zapłonu: >110 °C (230 °F)
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD06200257
Numer CAS: 65710-07-8
Numer WE (dawny EINECS): 265-890-7