Drukuj
Puromycin aminonucleoside 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
J66301.MC J66301.ME
J66301.MCEA 5080 PLN
J66301.MC J66301.ME
Puromycin aminonucleoside 98%
Puromycin aminonucleoside
A puromycin aminonucleoside useful in the study of human glomerular disease.
  • White powder
Soluble in water at 50mg/ml. May require heating
Formuła: C₁₂H₁₈N₆O₃
Temp. topnienia: 215…216 °C
Temp. Zapłonu: >110 °C (230 °F)
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00063462
Numer CAS: 58-60-6
Numer WE (dawny EINECS): 200-388-3