Tazobactam sodium
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
CAS No.: 89785-84-2
Molecular Formula: C10H11N4NaO5S
Formula Weight: 322.27
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point:
Formuła:
C₁₀H₁₁N₄NaO₅S Temp. Wrzenia: 77 °C Temp. topnienia: 140…147 °C Temp. Zapłonu: >110 °C (230 °F) |
Numer MDL:
MFCD00917472 Numer CAS: 89785-84-2 Klasyfikacja Merck : 14,9083 |