Drukuj
Midecamycin 900 µg/mg
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim: (4R,5S,6S,7R,9R,10R,11E,13E,16R)-6-(((2S,3R,4R,5S,6R)-4-(Dimethylamino)-3-hydroxy-5-(((2S,4R,5S,6S)-4-hydroxy-4,6-dimethyl-5-(propionyloxy)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)-6-methyltetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)-10-hydroxy-5-methoxy-9,16-dimethyl-2-oxo-7-(2-oxoethyl)oxacyclohexadeca-11,13-dien-4-yl propionate
J66046.ME J66046.03
J66046.MEEA 990 PLN
J66046.ME J66046.03
Midecamycin 900 µg/mg
Midecamycin
A broad spectrum antibiotic.
  • White powder
Soluble in methanol or ethanol. Insoluble in water
Formuła: C₄₁H₆₇NO₁₅
Temp. Wrzenia: 874 °C
Temp. topnienia: 155 …156 °C
Temp. Zapłonu: >110 °C (230 °F)
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00865000
Numer CAS: 35457-80-8
Numer WE (dawny EINECS): 252-578-0