Drukuj
chlorek tolonium >65% (dye content), certified
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim: TBO, 3-Amino-7-(dimethylamino)-2-methyl-5-phenothiazinium chloride, 3-Amino-7-(dimethylamino)-2-methylphenothiazin-5-ium chloride, Tolonium chloride, Basic Blue 17, Blutene chloride
J66015.06 J66015.14
J66015.06EA 198 PLN
J66015.06 J66015.14
chlorek tolonium >65% (dye content), certified
chlorek tolonium
CAS No.: 92-31-9 Molecular Formula: C15H16ClN3S Formula Weight: 305.83 Physical Form: Powder Appearance: Dark green Odour: Odourless Solubility: Soluble in water at 1mg/ml MDL No.: MFCD00011934
Formuła: C₁₅H₁₆ClN₃S
MW: 305.83 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011934
Numer CAS: 92-31-9
Numer WE (dawny EINECS): 202-146-2
Klasyfikacja Merck : 12,09658