Drukuj
2-Deoxy-D-galactose 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
J65482.04 J65482.06 J65482.09
J65482.04EA 891 PLN
J65482.04 J65482.06 J65482.09
2-Deoxy-D-galactose 99%
2-Deoxy-D-galactose
Purity: 99% CAS No.: 1949-89-9 Molecular Formula: C6H12O5 Formula Weight: 164.16 Physical Form: Powder Appearance: White to off-white Melting Point: 107-110° Beilstein Reference: 1723333 MDL No.: MFCD00014649
Applications: For studying galactose uptake into Escherichia coli
Formuła: C₆H₁₂O₅
Temp. topnienia: 107…110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00014649
Numer CAS: 1949-89-9
Numer WE (dawny EINECS): 217-765-3