Drukuj
Vidarabine 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
J65076.06 J65076.14
J65076.06EA 430 PLN
J65076.06 J65076.14
Vidarabine 99%
Vidarabine
Purity: 99% CAS No.: 5536-17-4 Molecular Formula: C10H13N5O4 Formula Weight: 267.24 Storage Temperature: -30°C to -10°C Physical Form: Powder Appearance: White to off-white Beilstein Reference: 624881 MDL No.: MFCD00065471
Formuła: C₁₀H₁₃N₅O₄
Numer MDL: MFCD00065471
Numer CAS: 5536-17-4
Numer WE (dawny EINECS): 226-893-9
Klasyfikacja Merck : 14,9976