Safflower oil
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
J63982.AP
J63982.K2
J63982.APEA
339
PLN
J63982.AP
J63982.K2
Safflower oil
Safflower oil
CAS No.: 8001-23-8
Flash Point:
Gęstość:
0,921 Temp. Zapłonu: >113 °C (235 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00132216 Numer CAS: 8001-23-8 Numer WE (dawny EINECS): 232-276-5 |