Bufor do trawienia proteazą czynnika XA
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
J63878.AK
J63878.AKEA
480
PLN
J63878.AK
Bufor do trawienia proteazą czynnika XA
Bufory
Bufory do reakcji enzymatycznych
Physical Form: Liquid
Applications: For His-tag protein purification from mammalian cells