Apramycin sulphate 96%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Purity: 96%
CAS No.: 65710-07-8
Molecular Formula: C21H41N5O11.H2SO4
Formula Weight: 637.65
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 451.6°(845°F)
Physical Form: Powder
Density: 1.56
Appearance: White to pale yellow.
Melting Point: 168°
Boiling Point: 823°
Solubility: Soluble in water at 25mg/ml
MDL No.: MFCD06200257
Applications: Potent inhibitor of protein synthesis in bacteria
Formuła:
C₂₁H₄₁N₅O₁₁·H₂SO₄ Temp. Wrzenia: 823 °C Temp. topnienia: 168 °C Gęstość: 1,56 |
Numer MDL:
MFCD06200257 Numer CAS: 65710-07-8 Numer WE (dawny EINECS): 265-890-7 Klasyfikacja Merck : 14,752 |