Barwnik obciążający żel agarozowy 6X do elektroforezy, na bazie glicerolu
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
J63869.AC
J63869.AD
J63869.ACEA
521
PLN
J63869.AC
J63869.AD
Barwnik obciążający żel agarozowy 6X do elektroforezy, na bazie glicerolu
Barwniki
Barwniki do elektroforezy
Agarose gel loading dye (6X) is used in DNA gel analysis in alkaline conditions.
Used in agarose gel electrophoresis.
Informacje do zamówienia: Contains 0,25% bromophenol blue, 0,25% xylene cyanol FF and 40% glycerol.