Sotalol hydrochloride 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
J63772.MC
J63772.03
J63772.06
J63772.MCEA
640
PLN
J63772.MC
J63772.03
J63772.06
Sotalol hydrochloride 98%
Sotalol hydrochloride
Purity: 98%
CAS No.: 959-24-0
Molecular Formula: C12H20N2O3S.HCl
Formula Weight: 308.82
Physical Form: Crystalline powder
Appearance: White to off-white
MDL No.: MFCD00242937
Applications: Potent beta adrenergic antagonist
Formuła:
C₁₂H₂₀N₂O₃S·HCl Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00242937 Numer CAS: 959-24-0 Numer WE (dawny EINECS): 213-496-0 Klasyfikacja Merck : 14,8728 |