Ketotifen fumarate 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
4-(1-Methylpiperidin-4-ylidene)-4H-benzo[4,5]cyclohepta[1,2-b]thiophen-10(9H)-one fumarate
J63708.MD
J63708.03
J63708.MDEA
474
PLN
J63708.MD
J63708.03
Ketotifen fumarate 99%
Ketotifen fumarate
Purity: 99%
CAS No.: 34580-14-8
Molecular Formula: C19H19NOS.C4H4O4
Formula Weight: 425.50
Physical Form: Powder
Appearance: White
MDL No.: MFCD00079394
Applications: A H1-histamine receptor antagonist that inhibits the anaphylactic release of histamine
Formuła:
C₁₉H₁₉NOS Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00079394 Numer CAS: 34580-14-8 Numer WE (dawny EINECS): 252-100-0 Klasyfikacja Merck : 14,5307 |