Drukuj
Sól fizjologiczna buforowana TRIS (TBS, 20X), z 0,5% Tween 20
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
J63682.K2 J63682.K3
J63682.K2EA 973 PLN
J63682.K2 J63682.K3
Sól fizjologiczna buforowana TRIS (TBS, 20X), z 0,5% Tween 20
Bufory Bufory do elektroforezy Bufory do przemywania
Physical Form: Liquid
MDL No.: MFCD00678198