Drukuj
Sól fizjologiczna buforowana cytrynianem (20X)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
J63666.K2 J63666.K3
J63666.K2EA 269 PLN
J63666.K2 J63666.K3
Sól fizjologiczna buforowana cytrynianem (20X)
Bufory Bufory do elektroforezy Bufory do hybrydyzacji
Saline-sodium citrate (SSC) buffer.
300 mM sodium citrate, 3M sodium chloride, pH 7.0