Etoposide
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
(5R,5aR,8aR,9S)-9-(((4aR,6R,7R,8R,8aS)-7,8-Dihydroxy-2-methylhexahydropyrano[3,2-d][1,3]dioxin-6-yl)oxy)-5-(4-hydroxy-3,5-dimethoxyphenyl)-5,5a,8a,9-tetrahydrofuro[3',4':6,7]naphtho[2,3-d][1,3]dioxol-6(8H)-one, 4'-Demethylepipodophyllotoxin 9-(4,6-O-Ethylidene-beta-D-glucopyranoside)
CAS No.: 33419-42-0
Molecular Formula: C29H32O13
Formula Weight: 588.56
Physical Form: Powder
Appearance: White
Melting Point: 236-251°
Optical Rotation: -107° (c=1 in methanol/dichloromethane 1:9)
MDL No.: MFCD00869325
Applications: Topoisomerase inhibitor and inducer of apoptosis
Formuła:
C₂₉H₃₂O₁₃ Temp. topnienia: 236…251 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00869325 Numer CAS: 33419-42-0 Numer WE (dawny EINECS): 251-509-1 Klasyfikacja Merck : 14,3886 |