Bufor do próbek Laemmli SDS, nieredukujący (4X)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
J63615.AC
J63615.AD
J63615.ACEA
511
PLN
J63615.AC
J63615.AD
Bufor do próbek Laemmli SDS, nieredukujący (4X)
Bufory
Bufory do elektroforezy
Bufory obciążające
Physical Form: Liquid
Appearance: Blue
Applications: For protein sample preparation to be used in the Laemmli SDS-PAGE system