Vinblastine sulphate 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Purity: 98%
CAS No.: 143-67-9
Molecular Formula: C46H60N4O13S
Formula Weight: 909.06
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Physical Form: Powder
Appearance: White
Melting Point: 267°
Solubility: Soluble in water or DMSO
Beilstein Reference: 3659812
MDL No.: MFCD00082457
Applications: Anticancer agent; microtubule disrupter; Induces apoptosis
Formuła:
C₄₆H₆₀N₄O₁₃S Temp. topnienia: 267 °C |
Numer MDL:
MFCD00082457 Numer CAS: 143-67-9 Numer WE (dawny EINECS): 205-606-0 Klasyfikacja Merck : 14,9982 |