Drukuj
Flecainide acetate 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
J63527.MC J63527.03
J63527.MCEA 1150 PLN
J63527.MC J63527.03
Flecainide acetate 98%
Flecainide acetate
Purity: 98% CAS No.: 54143-56-5 Molecular Formula: C17H20F6N2O3.C2H4O2 Formula Weight: 474.40 Storage Temperature: -30°C to -10°C Physical Form: Powder Appearance: White Melting Point: 145-147° MDL No.: MFCD00214290
Applications: Sodium channel blocker
Formuła: C₁₇H₂₀F₆N₂O₃·C₂H₄O₂
Temp. topnienia: 145…147 °C
Numer MDL: MFCD00214290
Numer CAS: 54143-56-5
Numer WE (dawny EINECS): 258-997-5
Klasyfikacja Merck : 14,4098