Sodium-4-aminobenzoate 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
J63428.14
J63428.22
J63428.14EA
413
PLN
J63428.14
J63428.22
Sodium-4-aminobenzoate 98%
Sodium-4-aminobenzoate
Purity: 98%
CAS No.: 555-06-6
Molecular Formula: C7H6NNaO2
Formula Weight: 159.12
Physical Form: Powder
Appearance: Yellow
Melting Point:
Applications: Pharmaceutical intermediate
Formuła:
C₇H₇NO₂ Temp. topnienia: >300 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00064395 Numer CAS: 555-06-6 Numer WE (dawny EINECS): 209-080-3 |