Drukuj
Cytidine-5'-monophosphate disodium salt ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
J63376.03 J63376.06 J63376.14
J63376.03EA 281 PLN
J63376.03 J63376.06 J63376.14
Cytidine-5'-monophosphate disodium salt ≥99%
Cytidine-5'-monophosphate disodium salt
Purity: 99+% CAS No.: 6757-06-8 Molecular Formula: C9H12N3Na2O8P Formula Weight: 367.16 Storage Temperature: 2°C to 8°C Physical Form: Crystalline powder Appearance: White MDL No.: MFCD00064355
Formuła: C₉H₁₂N₃Na₂O₈P
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00064355
Numer CAS: 6757-06-8