Dipyridamole
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
2,6-Bis(diethanolamine)-4,8-dipiperidinopyrimido[5,4-d]pyrimidine, 2,2',2'',2'''-((4,8-Di(piperidin-1-yl)pyrimido[5,4-d]pyrimidine-2,6-diyl)bis(azanetriyl))tetrakis(ethan-1-ol), 2,2',2'',2'''-[(4,8-Dipiperidinylpyrimido[5,4-d]pyrimidine-2,6-diyl)dinitrilo]tetrakisethanol
CAS No.: 58-32-2
Molecular Formula: C24H40N8O4
Formula Weight: 504.63
Physical Form: Powder
Appearance: Yellow
Melting Point: 165-167°
MDL No.: MFCD00010555
Applications: An inhibitor of adenosine transport and phosphodiesterase
Formuła:
C₂₄H₄₀N₈O₄ Temp. topnienia: 165…167 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00010555 Numer CAS: 58-32-2 Numer WE (dawny EINECS): 200-374-7 Klasyfikacja Merck : 14,3346 |