Drukuj
Bufor płuczący Tween 20, 1% w PBS (10X)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
J63314.AP J63314.K2 J63314.K3
J63314.APEA 542 PLN
J63314.AP J63314.K2 J63314.K3
Bufor płuczący Tween 20, 1% w PBS (10X)
Bufory Bufory do elektroforezy Bufory do przemywania
Storage Temperature: 2 to 8 °C
Physical Form: Viscous liquid