3,3',5'-Triiodo-L-thyronine sodium salt
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
CAS No.: 55-06-1
Molecular Formula: C15H11I3NNaO4
Formula Weight: 672.96
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Physical Form: Powder
Sensitivity: Light Sensitive
Appearance: White to pale brown
Melting Point: 205°
Beilstein Reference: 8179867
MDL No.: MFCD00002594
Formuła:
C₁₅H₁₁I₃NNaO₄ Temp. topnienia: 205 °C |
Numer MDL:
MFCD00002594 Numer CAS: 55-06-1 Numer WE (dawny EINECS): 200-223-5 Klasyfikacja Merck : 14,5510 |