Nicergoline ≥95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
[(8R,10S)-10-Methoxy-1,6-dimethylergolin-8-yl]methyl 5-Bromopyridine-3-carboxylate, 5-Bromopyridine-3-carboxylic Acid [(8R,10S)-10-Methoxy-1,6-dimethylergolin-8-yl]methyl Ester
J63295.MC
J63295.03
J63295.MCEA
464
PLN
J63295.MC
J63295.03
Nicergoline ≥95%
Nicergoline
CAS No.: 27848-84-6
Molecular Formula: C24H26BrN3O3
Formula Weight: 484.39
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Physical Form: Powder
Appearance: White
MDL No.: MFCD00869626
Applications: Cerebral and peripheral vasodilator
Formuła:
C₂₄H₂₆BrN₃O₃ MW: 484.39 g/mol Temperatura przechowywania: Lodówka |
Numer MDL:
MFCD00869626 Numer CAS: 27848-84-6 Numer WE (dawny EINECS): 248-694-6 Klasyfikacja Merck : 14,6496 |