(+)-cis-Diltiazem hydrochloride
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
(2S,3S)-(+)-3-Acetoxy-2,3-dihydro-5-[2-(dimethylamino)ethyl]-2-(4-methoxyphenyl)-1,5-benzothiazepin-4(5H)-one Hydrochloride, Diltiazem Hydrochloride, (+)-cis-Diltiazem HCl, (+)-cis-3-Acetoxy-5-(2-dimethylaminoethyl)-2,3-dihydro-2-(4-methoxyphenyl)-1,5-benzothiazepin-4(5H)-one Hydrochloride, (2S,3S)-5-(2-(Dimethylamino)ethyl)-2-(4-methoxyphenyl)-4-oxo-2,3,4,5-tetrahydrobenzo[b][1,4]thiazepin-3-yl acetate hydrochloride
CAS No.: 33286-22-5
Molecular Formula: C22H26N2O4S.HCl
Formula Weight: 450.98
Physical Form: Powder
Appearance: White
Melting Point: 207-212°
Solubility: Soluble in water at 50mg/ml
Beilstein Reference: 4228706
MDL No.: MFCD00069252
Applications: An L-type calcium channel blocker
Formuła:
C₂₂H₂₆N₂O₄S·HCl Temp. topnienia: 207…212 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00069252 Numer CAS: 33286-22-5 Numer WE (dawny EINECS): 251-443-3 Klasyfikacja Merck : 14,3202 |