Naringin
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
(S)-7-(((2S,3R,4S,5S,6R)-4,5-Dihydroxy-6-(hydroxymethyl)-3-(((2S,3R,4R,5R,6S)-3,4,5-trihydroxy-6-methyltetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)-5-hydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)chroman-4-one, 4',5,7-Trihydroxyflavanone 7-rhamnoglucoside, Naringenin 7-rhamnoglucoside
CAS No.: 10236-47-2
Molecular Formula: C27H32O14
Formula Weight: 580.53
Physical Form: Powder
Appearance: White to pale yellow
Beilstein Reference: 102012
MDL No.: MFCD00148888
Applications: A citrus bioflavanoid that inhibits cytochrome P-450 monooxygenase activity
Formuła:
C₂₇H₃₂O₁₄ Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00148888 Numer CAS: 10236-47-2 Numer WE (dawny EINECS): 233-566-4 Klasyfikacja Merck : 14,6425 |