Ponceau S 0,2% (v/v) in 5% acetic acid
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
J63139.AP
J63139.K2
J63139.APEA
686
PLN
J63139.AP
J63139.K2
Ponceau S 0,2% (v/v) in 5% acetic acid
Ponceau S
CAS No.: 6226-79-5
Molecular Formula: C22H12N4Na4O13S4
Formula Weight: 760.56
Physical Form: Liquid
Appearance: Red
MDL No.: MFCD00003892
Formuła:
C₂₂H₁₂N₄Na₄O₁₃S₄ Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00003892 Numer CAS: 6226-79-5 |