Drukuj
Naproxen sodium 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim: Sodium (S)-2-(6-methoxynaphthalen-2-yl)propanoate
J63103.06 J63103.14 J63103.22
J63103.06EA 717 PLN
J63103.06 J63103.14 J63103.22
Naproxen sodium 98%
Naproxen sodium
Purity: 98% CAS No.: 26159-34-2 Molecular Formula: C14H13NaO3 Formula Weight: 252.24 Physical Form: Powder Appearance: White Melting Point: 259-262° Solubility: Soluble in water up to 100mg/ml MDL No.: MFCD00058507
Applications: A cyclooxygenase inhibitor
Formuła: C₁₄H₁₃NaO₃
MW: 252.24 g/mol
Temp. topnienia: 259…262 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00058507
Numer CAS: 26159-34-2
Numer WE (dawny EINECS): 247-486-2