Ornidazole 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Purity: 99%
CAS No.: 16773-42-5
Molecular Formula: C7H10ClN3O3
Formula Weight: 219.63
Physical Form: Powder
Appearance: White to pale yellow
Melting Point: 84-86°
Solubility: Soluble in ethanol at 50mg/ml
MDL No.: MFCD00057960
Applications: Interferes with electron transport in metabolic pathways
Formuła:
C₇H₁₀ClN₃O₃ Temp. topnienia: 84…86 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00057960 Numer CAS: 16773-42-5 Numer WE (dawny EINECS): 240-826-0 Klasyfikacja Merck : 14,6872 |