Trazodone hydrochloride
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
CAS No.: 25332-39-2
Molecular Formula: C19H22ClN5O.HCl
Formula Weight: 408.33
Physical Form: Powder
Appearance: Off-white
Melting Point: 222-227°
Solubility: Soluble at 25mg/ml in methanol. Also soluble in 0.1M HCl or DMSO. Insoluble in water
MDL No.: MFCD00079603
Applications: A serotonin uptake inhibitor
Formuła:
C₁₉H₂₃Cl₂N₅O Temp. topnienia: 222…227 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00079603 Numer CAS: 25332-39-2 Numer WE (dawny EINECS): 246-855-5 Klasyfikacja Merck : 14,9579 |