Drukuj
Bufor do lizy RBC dla ludzi
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
J62990.AK J62990.AP
J62990.AKEA 531 PLN
J62990.AK J62990.AP
Bufor do lizy RBC dla ludzi
Bufory Bufory do ekstrakcji
Storage Temperature: 2 to 8 °C
Physical Form: Liquid
Appearance: Colourless
Applications: For lysis of human red blood cells.