Drukuj
Sól fizjologiczna buforowana TRIS (TBS, 10x) pH 7,4, do Western blot
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
J62938.K2 J62938.K3 J62938.K7
J62938.K2EA 533 PLN
J62938.K2 J62938.K3 J62938.K7
Sól fizjologiczna buforowana TRIS (TBS, 10x) pH 7,4, do Western blot
Bufory Bufory do elektroforezy Bufory do przemywania
CAS No.: 77-86-1
Physical Form: Liquid
MDL No.: MFCD00004679
\Applications: For Western blot washing