Neohesperidin dihydrochalcone hydrate ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
1-(4-(((2S,3R,4S,5S,6R)-4,5-Dihydroxy-6-(hydroxymethyl)-3-(((2S,3R,4R,5R,6S)-3,4,5-trihydroxy-6-methyltetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)-2,6-dihydroxyphenyl)-3-(3-hydroxy-4-methoxyphenyl)propan-1-one hydrate, NHDC hydrate
Purity: 98+%
CAS No.: 20702-77-6
Molecular Formula: C28H36O15.xH2O
Formula Weight: 612.58(anhy)
Physical Form: Crystalline powder
Appearance: Pale yellow
MDL No.: MFCD03840557
Applications: Artificial sweetener derived from citrus
Formuła:
C₂₈H₃₆O₁₅.xH₂O Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD03840557 Numer CAS: 20702-77-6 Numer WE (dawny EINECS): 243-978-6 Klasyfikacja Merck : 14,6452 |