Bufor TRIS z glicyną (10x), pH 8,5
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
J62914.K2
J62914.K3
J62914.K2EA
400
PLN
J62914.K2
J62914.K3
Bufor TRIS z glicyną (10x), pH 8,5
Bufory
Bufory do elektroforezy
Bufory do elektroforezy (Running Buffer)
Storage Temperature: 2 to 8 °C
Physical Form: Liquid