Fosforan, 0,2 M roztwór buforowy, pH 7,2
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
J62899.AP
J62899.K2
J62899.APEA
515
PLN
J62899.AP
J62899.K2
Fosforan, 0,2 M roztwór buforowy, pH 7,2
Bufory
Bufory biologiczne
CAS No.: 7558-80-7
Physical Form: Liquid
MDL No.: MFCD00003527