Nifedipine 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
Dimethyl 2,6-dimethyl-4-(2-nitrophenyl)-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate, Adalat, 1,4-Dihydro-2,6-dimethyl-4-(2-nitrophenyl)-3,5-pyridinedicarboxylic Acid Dimethyl Ester
Purity: 98%
CAS No.: 21829-25-4
Molecular Formula: C17H18N2O6
Formula Weight: 346.33
Physical Form: Powder
Appearance: Off-white to yellow
Melting Point: 171-175°
MDL No.: MFCD00057326
Applications: L-type calcium channel blocker; induces apoptosis in human glioblastoma cells
Formuła:
C₁₇H₁₈N₂O₆ MW: 346.34 g/mol Temp. topnienia: 171…175 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00057326 Numer CAS: 21829-25-4 Numer WE (dawny EINECS): 244-598-3 Klasyfikacja Merck : 14,6528 |