EDTA (Kwas etylenodiaminotetraoctowy) 0.5 M roztwór wodny pH 8.0
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
J62786.AK
J62786.AP
J62786.AKEA
556
PLN
J62786.AK
J62786.AP
EDTA (Kwas etylenodiaminotetraoctowy) 0.5 M roztwór wodny pH 8.0
EDTA (Kwas etylenodiaminotetraoctowy)
CAS No.: 60-00-4
Molecular Formula: C10H16N2O8
Formula Weight: 292.24
Physical Form: Liquid
Appearance: Colourless
MDL No.: MFCD00003541
Formuła:
C₁₀H₁₆N₂O₈ Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00003541 Numer CAS: 60-00-4 |