Drukuj
Sól fizjologiczna buforowana TRIS (TBS, 10X) pH 8,0
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
J62780.K2 J62780.K3 J62780.K7
J62780.K2EA 471 PLN
J62780.K2 J62780.K3 J62780.K7
Sól fizjologiczna buforowana TRIS (TBS, 10X) pH 8,0
Bufory Bufory do elektroforezy Bufory do przemywania
CAS No.: 77-86-1
Physical Form: Liquid
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00004679