Cefotaxime sodium salt
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
J62690.03
J62690.06
J62690.14
J62690.03EA
883
PLN
J62690.03
J62690.06
J62690.14
Cefotaxime sodium salt
Cefotaxime sodium salt
CAS No.: 64485-93-4
Molecular Formula: C16H16N5NaO7S2
Formula Weight: 477.40
Physical Form: Powder
Appearance: White to pale yellow
Solubility: Freely soluble in water
Beilstein Reference: 5711411
MDL No.: MFCD00079073
Formuła:
C₁₆H₁₇N₅O₇S₂ Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00079073 Numer CAS: 64485-93-4 Numer WE (dawny EINECS): 264-915-9 Klasyfikacja Merck : 14,1933 |