Drukuj
Sól fizjologiczna buforowana HEPES, pH 7,0 (2X do transfekcji)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
J62623.AK J62623.AP
J62623.AKEA 776 PLN
J62623.AK J62623.AP
Sól fizjologiczna buforowana HEPES, pH 7,0 (2X do transfekcji)
Bufory Bufory do hodowli komórkowych
CAS No.: 7365-45-9
Physical Form: Liquid
MDL No.: MFCD00006158