Drukuj
Bufor GTE
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
J62597.AE J62597.AK
J62597.AEEA 296 PLN
J62597.AE J62597.AK
Bufor GTE
Bufory Bufory do ekstrakcji
Storage Temperature: 2 to 8 °C
Physical Form: Liquid
Applications: For miniprep and DNA purification