Glicyna, 0,2M roztwór buforowy, pH 3,0
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
J62527.AK
J62527.AP
J62527.AKEA
711
PLN
J62527.AK
J62527.AP
Glicyna, 0,2M roztwór buforowy, pH 3,0
Bufory
Bufory biologiczne
CAS No.: 56-40-6
Physical Form: Liquid
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00008131