Clomipramine hydrochloride
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
CAS No.: 17321-77-6
Molecular Formula: C19H23ClN2.HCl
Formula Weight: 351.32
Physical Form: Powder
Appearance: White to off-white
Melting Point: 189-190°
MDL No.: MFCD00069234
Applications: Potent, selective 5-HT uptake blocker
Formuła:
C₁₉H₂₄Cl₂N₂ Temp. topnienia: 189…190 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00069234 Numer CAS: 17321-77-6 Numer WE (dawny EINECS): 241-344-3 Klasyfikacja Merck : 14,2387 |